Drukuj
Chlorek dietyloglinu 0.9 M toluene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DEAC, Diethylaluminum chloride
381151000 381158000
381151000.EA 371 PLN
381151000. 381158000.
Chlorek dietyloglinu 0.9 M toluene, AcroSeal®
Chlorek dietyloglinu
Formuła: C₄H₁₀AlCl
MW: 120.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 208
Temp. topnienia: -50
Gęstość: 0.961
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000459
Numer CAS: 96-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-477-2
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Strength 11.5 to 12.5 % (on Al basis)