Drukuj
Bis(trifluorometylosulfonylo)imid, sól litowa 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
381030100 381030500
ACRO381030100EA 273 PLN
ACRO381030100 ACRO381030500
Bis(trifluorometylosulfonylo)imid, sól litowa 99%
Bis(trifluorometylosulfonylo)imid, sól litowa
Formuła: C₂F₆LiNO₄S₂
MW: 287.09 g/mol
Temp. topnienia: 234…238 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210017
Numer CAS: 90076-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 415-300-0
Jednostka: 2923
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %