Drukuj
3-Formyl-6-methoxypyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
380570010 380570050
ACRO380570010EA 207 PLN
ACRO380570010 ACRO380570050
3-Formyl-6-methoxypyridine 97%
3-Formyl-6-methoxypyridine
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. topnienia: 46…54 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02683446
Numer CAS: 65873-72-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 54 °C
GC ≥96.0 %