Drukuj
Ftalan dicykloheksylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
375050050 375052500 375050010 375050025
ACRO375050050EA 169 PLN
ACRO375050050 ACRO375052500 ACRO375050010 ACRO375050025
Ftalan dicykloheksylu 99%
Ftalan dicykloheksylu
Formuła: C₂₀H₂₆O₄
Temp. Wrzenia: 200…235 °C (4 mmHg)
Temp. topnienia: 63 °C
Temp. Zapłonu: 207 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003849
Numer CAS: 84-61-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-545-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %