Drukuj
Indium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
368540050 368540250
ACRO368540050EA 603 PLN
ACRO368540050 ACRO368540250
Indium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Indium(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃F₉InO₉S₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144478
Numer CAS: 128008-30-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 19.9 to 20.9 % (In)