Drukuj
1-Boc-4-hydroksypiperydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
368270050 368270250 368271000
ACRO368270050EA 330 PLN
ACRO368270050 ACRO368270250 ACRO368271000
1-Boc-4-hydroksypiperydyna 97%
1-Boc-4-hydroksypiperydyna
Formuła: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Temp. topnienia: 60…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075174
Numer CAS: 109384-19-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %