Drukuj
1-(4-triflurometylofenylo)piperazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
367120010 367120050
ACRO367120010EA 271 PLN
ACRO367120010 ACRO367120050
1-(4-triflurometylofenylo)piperazyna 98%
1-(4-triflurometylofenylo)piperazyna
Formuła: C₁₁H₁₃F₃N₂
MW: 230.23 g/mol
Temp. topnienia: 89…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040765
Numer CAS: 30459-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 250-210-3
Jednostka: 3259
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥97.5 %