Drukuj
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
363890010 363890050
ACRO363890010EA 549 PLN
ACRO363890010 ACRO363890050
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 95%
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃F₉O₉S₃Sc
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192433
Numer CAS: 144026-79-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥94 %