Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
358710050
358710250
358711000
ACRO358710050EA
239
PLN
ACRO358710050
ACRO358710250
ACRO358711000
Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Formuła:
CF₃LiO₃S Temp. topnienia: 423 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013227 Numer CAS: 33454-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 251-528-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 4.34 to 4.56 % (Li) |