Drukuj
Chloro(diethyl)phosphine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
350310010 350310050
ACRO350310010EA 473 PLN
ACRO350310010 ACRO350310050
Chloro(diethyl)phosphine 95%
Chloro(diethyl)phosphine
Formuła: C₄H₁₀ClP
Temp. Wrzenia: 131…132 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,023 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013621
Numer CAS: 686-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-689-4
Jednostka: 3129
ADR: 4.3,II