Drukuj
all-trans-Retinol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
347071000 347070010 347072500 347075000
ACRO347071000EA 326 PLN
ACRO347071000 ACRO347070010 ACRO347072500 ACRO347075000
all-trans-Retinol 95%
all-trans-Retinol
Formuła: C₂₀H₃₀O
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00001552
Numer CAS: 68-26-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-683-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %