Drukuj
1-Acetylopiperazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
346830050 346830250
ACRO346830050EA 228 PLN
ACRO346830050 ACRO346830250
1-Acetylopiperazyna 98%
1-Acetylopiperazyna
Formuła: C₆H₁₂N₂O
MW: 128.17 g/mol
Temp. topnienia: 31…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058676
Numer CAS: 13889-98-0
Numer WE (dawny EINECS): 237-659-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %