Drukuj
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
343910010 343910050
ACRO343910010EA 177 PLN
ACRO343910010 ACRO343910050
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃F₉LaO₉S₃
MW: 586.12 g/mol
Gęstość: 1.7 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077560
Numer CAS: 52093-26-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 23.35 to 24.05 % (La)