Drukuj
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Laureth-23, Brij 35
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 814 PLN
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formuła: (C₂₀H₄₂O₅)n
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043063
Numer CAS: 9002-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 500-002-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %