Drukuj
TAPSO (kwas 2-hydroksy-3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy) for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: TAPSO, 2-Hydroxy-3-{[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)-ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, 3-[N-Tris(hydroxymethyl)methylamino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
327810250 327811000 327815000
ACRO327810250EA 185 PLN
ACRO327810250 ACRO327811000 ACRO327815000
TAPSO (kwas 2-hydroksy-3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy) for biochemistry
TAPSO (kwas 2-hydroksy-3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy)
Formuła: C₇H₁₇NO₇S
MW: 259.28 g/mol
Temp. topnienia: 220…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038352
Numer CAS: 68399-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 269-993-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.3 to 5.3 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %