TAPS (kwas 3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy) 99+% Biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
327801000
327800250
ACRO327801000EA
437
PLN
ACRO327801000
ACRO327800250
TAPS (kwas 3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy) 99+% Biochemistry
TAPS (kwas 3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy)
Formuła:
C₇H₁₇NO₆S MW: 243.28 g/mol Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu) Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007538 Numer CAS: 29915-38-6 Numer WE (dawny EINECS): 249-954-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥99 % |