Drukuj
Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
317090100 317090500
ACRO317090100EA 426 PLN
ACRO317090100 ACRO317090500
Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Formuła: C₂F₆O₆S₂Zn
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013229
Numer CAS: 54010-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 258-922-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III