Tin(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
312530010
312530050
ACRO312530010EA
258
PLN
ACRO312530010
ACRO312530050
Tin(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Tin(II) trifluoromethanesulphonate
Formuła:
C₂F₆O₆S₂Sn Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191251 Numer CAS: 62086-04-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % (ex Sn) |