Drukuj
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
304170010 304170050 304170250
ACRO304170010EA 136 PLN
ACRO304170010 ACRO304170050 ACRO304170250
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
Formuła: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
Temp. topnienia: 118…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03703499
Numer CAS: 252976-51-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Ytterbium (Yb) 20.0 to 26.0 %