Drukuj
(±)-α-Terpineol 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
301610250 301615000 301610025
ACRO301610250EA 163 PLN
ACRO301610250 ACRO301615000 ACRO301610025
(±)-α-Terpineol 97+%
(±)-α-Terpineol
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temp. Wrzenia: 214…224 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 31…34 °C
Gęstość: 0,937 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001557
Numer CAS: 98-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-680-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to white solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific gravity (20°C) 0.934 to 0.940