Drukuj
Chlorek bis(trifenylofosfino)palladu(II) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
299250025 299250050 299250250 299251000
ACRO299250025EA 726 PLN
ACRO299250025 ACRO299250050 ACRO299250250 ACRO299251000
Chlorek bis(trifenylofosfino)palladu(II) 98%
Chlorek bis(trifenylofosfino)palladu(II)
Formuła: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Temp. topnienia: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009593
Numer CAS: 13965-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-744-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.8 to 15.5 % (Pd)