Drukuj
Kwas 2-aminotereftalowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
278030250 278031000
ACRO278030250EA 385 PLN
ACRO278030250 ACRO278031000
Kwas 2-aminotereftalowy 99%
Kwas 2-aminotereftalowy
Formuła: C₈H₇NO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134536
Numer CAS: 10312-55-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %