Drukuj
3-Bromopropionian metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
221790500 221791000 221790250
ACRO221790500EA 779 PLN
ACRO221790500 ACRO221791000 ACRO221790250
3-Bromopropionian metylu 97%
3-Bromopropionian metylu
Formuła: C₄H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 64…66 °C (18 mmHg)
Gęstość: 1,53 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000250
Numer CAS: 3395-91-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-247-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4595 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %