Drukuj
Brij® 30
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Brij 30, Laureth-4, Brij L4
216725000 216720025
ACRO216725000EA 498 PLN
ACRO216725000 ACRO216720025
Brij® 30
Brij® 30
Formuła: C₂₀H₄₂O₅
MW: 362.55 g/mol
Temp. topnienia: 14 °C
Temp. Zapłonu: >149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043063
Numer CAS: 9002-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 500-002-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 145 to 165 mg KOH/g