Drukuj
p-Toluenosulfonian pirydyniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
213740250 213740050 213741000 213745000
ACRO213740250EA 461 PLN
ACRO213740250 ACRO213740050 ACRO213741000 ACRO213745000
p-Toluenosulfonian pirydyniowy 98%
p-Toluenosulfonian pirydyniowy
Formuła: C₁₂H₁₃NO₃S
Temp. topnienia: 116…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013108
Numer CAS: 24057-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 246-002-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 119 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %