Drukuj
Silver perchlorate hydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
210210050 210210250 210211000
ACRO210210050EA 348 PLN
ACRO210210050 ACRO210210250 ACRO210211000
Silver perchlorate hydrate 99%
Silver perchlorate hydrate
Formuła: AgClO₄·xH₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149128
Numer CAS: 14242-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-035-4
Jednostka: 1481
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08667
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤10 % (K.F.)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)