Drukuj
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
207880010 207880050 207880250
ACRO207880010EA 288 PLN
ACRO207880010 ACRO207880050 ACRO207880250
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride 98%
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
Formuła: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013077
Numer CAS: 15529-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 239-569-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown to black Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 66.0 to 69.0 %