Drukuj
TES (kwas 2-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)-1-etanosulfonowy) 99% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
207510250 207511000
ACRO207510250EA 412 PLN
ACRO207510250 ACRO207511000
TES (kwas 2-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)-1-etanosulfonowy) 99% for biochemistry
TES (kwas 2-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)-1-etanosulfonowy)
Formuła: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Temp. topnienia: 223…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007532
Numer CAS: 7365-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 230-906-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4 to 8 (0.1 M at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm