Drukuj
(±)-α-Terpineol 95% (α-isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
203740500 203742500
ACRO203740500EA 181 PLN
ACRO203740500 ACRO203742500
(±)-α-Terpineol 95% (α-isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
(±)-α-Terpineol
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temp. topnienia: 18 °C
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001557
Numer CAS: 98-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-268-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.930 to 0.938 g/ml
GC gamma-terpineol: balance