Drukuj
Chlorek dietyloglinu 1 M in hexanes, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
199521000 199528000
199521000.EA 493 PLN
199521000. 199528000.
Chlorek dietyloglinu 1 M in hexanes, AcroSeal®
Chlorek dietyloglinu
Formuła: C₄H₁₀AlCl
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000459
Numer CAS: 96-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-477-2
Jednostka: 3394
ADR: 4.2,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 M