Drukuj
Chlorek bis(trifenylofosfino)palladu(II) (15% Pd) for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
197320010 197320050 197320250
ACRO197320010EA 401 PLN
ACRO197320010 ACRO197320050 ACRO197320250
Chlorek bis(trifenylofosfino)palladu(II) (15% Pd) for analysis
Chlorek bis(trifenylofosfino)palladu(II)
Formuła: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Temp. topnienia: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009593
Numer CAS: 13965-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-744-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.6 to 15.8 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤15 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤10 ppm
Iridium (Ir) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Platinum (Pt) ≤10 ppm
Rhodium (Rh) ≤10 ppm
Ruthenium (Ru) ≤10 ppm
Silicon (Si) ≤10 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm