Drukuj
2-Aminoteraftalan dimetylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
194780250 194780500
ACRO194780250EA 301 PLN
ACRO194780250 ACRO194780500
2-Aminoteraftalan dimetylu 99%
2-Aminoteraftalan dimetylu
Formuła: C₁₀H₁₁NO₄
Temp. topnienia: 132…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008427
Numer CAS: 5372-81-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-364-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to light green to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥98.5 %