Drukuj
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 M in methylene chloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
175110250 175111000
ACRO175110250EA 344 PLN
ACRO175110250 ACRO175111000
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 M in methylene chloride
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formuła: C₆H₁₅BF₄O
MW: 189.99 g/mol
Gęstość: 1.328 g/cm³
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00044423
Numer CAS: 368-39-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-705-1
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %