Drukuj
Kwas 3-furanokarboksylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
172450250 172450050
ACRO172450250EA 936 PLN
ACRO172450250 ACRO172450050
Kwas 3-furanokarboksylowy 99%
Kwas 3-furanokarboksylowy
Formuła: C₅H₄O₃
Temp. topnienia: 121…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005350
Numer CAS: 488-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-689-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %