Drukuj
Chlorek 2-furoilu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
165381000 165380250
ACRO165381000EA 459 PLN
ACRO165381000 ACRO165380250
Chlorek 2-furoilu 98+%
Chlorek 2-furoilu
Formuła: C₅H₃ClO₂
Temp. Wrzenia: 173…174 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003228
Numer CAS: 527-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-422-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration RCOCl ≥98.0 %
Impurity ≤2.0 % Free carboxylic acid (as furoic acid)
Free acid (HCl) ≤0.5 %