Drukuj
Hydrazyd kwasu 2-furanokarboksylowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
157160050 157160250
ACRO157160050EA 178 PLN
ACRO157160050 ACRO157160250
Hydrazyd kwasu 2-furanokarboksylowego 98%
Hydrazyd kwasu 2-furanokarboksylowego
Formuła: C₅H₆N₂O₂
MW: 126.11 g/mol
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003235
Numer CAS: 3326-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-046-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %