Drukuj
Chloro(dimetylo)(fenylo)silan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorodimethylphenylsilane
151070250 151070050 151071000
ACRO151070250EA 552 PLN
ACRO151070250 ACRO151070050 ACRO151071000
Chloro(dimetylo)(fenylo)silan 95%
Chloro(dimetylo)(fenylo)silan
Formuła: C₈H₁₁ClSi
MW: 170.71 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…84 °C (16 mmHg)
Gęstość: 1.032 g/cm³
Temp. Zapłonu: 61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000499
Numer CAS: 768-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-193-0
Jednostka: 2987
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %