Drukuj
Tropinon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
140570100 140570050 140570500
ACRO140570100EA 390 PLN
ACRO140570100 ACRO140570050 ACRO140570500
Tropinon 99%
Tropinon
Formuła: C₈H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 113 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: 41…44 °C
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005549
Numer CAS: 532-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-530-6
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
GC ≥98.5 %