Drukuj
DL-Kwas tropinowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
140550250 140550050 140551000
ACRO140550250EA 399 PLN
ACRO140550250 ACRO140550050 ACRO140551000
DL-Kwas tropinowy 97%
DL-Kwas tropinowy
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %