Drukuj
Pirydyno-2-karbaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
131820250 131821000 131825000
ACRO131820250EA 171 PLN
ACRO131820250 ACRO131821000 ACRO131825000
Pirydyno-2-karbaldehyd 99%
Pirydyno-2-karbaldehyd
Formuła: C₆H₅NO
Temp. Wrzenia: 180…182 °C (761 mmHg)
Gęstość: 1,121 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006290
Numer CAS: 1121-60-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-333-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5343 to 1.5373 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.5 %
UV at 220 nm A: ≤0.7
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid 0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %