Drukuj
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
131200100 131201000
ACRO131200100EA 260 PLN
ACRO131200100 ACRO131201000
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu 97%
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu
Formuła: C₆H₇Cl₂N
Temp. topnienia: 160…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012826
Numer CAS: 1822-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-350-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA