Drukuj
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
131190250 131190050
ACRO131190250EA 884 PLN
ACRO131190250 ACRO131190050
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu 99%
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu
Formuła: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Temp. topnienia: 137…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012818
Numer CAS: 6959-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-150-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA