Drukuj
1-Benzhydrylopiperazyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
122931000 122935000
ACRO122931000EA 279 PLN
ACRO122931000 ACRO122935000
1-Benzhydrylopiperazyna 97%
1-Benzhydrylopiperazyna
Formuła: C₁₇H₂₀N₂
Temp. topnienia: 88…93 °C
Temp. Zapłonu: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038379
Numer CAS: 841-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-667-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
Water ≤3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %