Drukuj
Eter etylowo winylowy 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with potassium hydroxide
119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 450 PLN
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Eter etylowo winylowy 99% stabilised
Eter etylowo winylowy
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 36 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 0,75 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009248
Numer CAS: 109-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-718-4
Jednostka: 1302
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH