Drukuj
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dimetyloamoniowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
115820050 115821000 115825000 115820025 115820010
ACRO115820050EA 124 PLN
ACRO115820050 ACRO115821000 ACRO115825000 ACRO115820025 115820010.
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dimetyloamoniowy 99%
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dimetyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₁Cl₂N
Temp. topnienia: 203…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012516
Numer CAS: 4584-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-970-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 210 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dry substance)
Chloride (Cl) 48.4 to 50.0 % (total chloride)