Drukuj
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dietyloamoniowy 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
114030010 114030050 114032500 114030025
ACRO114030010EA 597 PLN
ACRO114030010 ACRO114030050 ACRO114032500 ACRO114030025
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dietyloamoniowy 99.5%
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dietyloamoniowy
Formuła: C₆H₁₅Cl₂N
Temp. topnienia: 208…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012519
Numer CAS: 869-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-786-4
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Titration with HClO4 ≥99.4 % (On dry substance)
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test