Drukuj
Cykloheksan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
8706.1000EA 0 PLN
8706.1000 8706.2500
Cykloheksan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cykloheksan
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 81
Temp. topnienia: 7
Gęstość: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003814
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2
Jednostka: 1145
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.50
at 230 nm max. 0.20
at 240 nm max. 0.08
at 250 nm max. 0.03
at 260 nm max. 0.02
at 300-400 nm max. 0.01