Drukuj
α-Acetylo-γ-butyrolakton 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
102491000 102492500 102490010
ACRO102491000EA 270 PLN
ACRO102491000 ACRO102492500 ACRO102490010
α-Acetylo-γ-butyrolakton 99+%
α-Acetylo-γ-butyrolakton
Formuła: C₆H₈O₃
Temp. Wrzenia: 107…108 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1,18 g/cm³
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005394
Numer CAS: 517-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-235-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA