Drukuj
Cykloheksan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8104.1000EA 336 PLN
8104.1000 8104.2500
Cykloheksan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Cykloheksan
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 81 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003814
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2
Jednostka: 1145
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use min. 99 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.02 %