Drukuj
Cyklopentanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111521000 111525000
ACRO111521000EA 164 PLN
ACRO111521000 ACRO111525000
Cyklopentanol 99%
Cyklopentanol
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 139 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001363
Numer CAS: 96-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-504-8
Jednostka: 2244
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,02770
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA